AB1892
Anti-C-X-X-X-C Chemokine Receptor 1 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
CX3CR1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CX3CR1(1524)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry in frozen sections
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2