AB1837P
Anticorpo anti-fattore di necrosi tumorale-α
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
TNF-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Trasduzione del segnale
0,2-0,4 ng/pozzetto di TNF-alfa quando si usa TNF-α di ratto per rivestire la piastra.
Western blotting: alla concentrazione di 0,1-0,2 μg/mL, questo anticorpo ha un limite di rivelazione di 1,5-3,0 ng/corsia, in condizioni sia riducenti che non.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Fattori di crescita & recettori
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3