AB1726
Anti-Connexin 40 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Cx40, Gap Junction alpha-5 Protein, CxA-5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GJA5(2702)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot Analysis: An 1:1000 dilution of a representative lot detected Connexin 40 in human (HEK293, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat) and murine (C2C12, HIN/3T3) cell lysates.
Western Blot Analysis: An 1:000 dilution of a representative lot detected Connexin 40 in human, mouse, and rat heart tissue homogenates, as well as in mouse brain tissue homogenates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this lot detected Connexin 40 in 10 μg of Jurkat lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Placenta lysate.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1