AB1632
Anti-Nitric Oxide Synthase I Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
NOS I, bNOS, nNOS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
bovine, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nos1(18125)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot: 1 - 10 μg/mL with chemiluminescent detection. Higher concentrations of the antibody may be necessary if colorimetric detection is used. Antibody dilution will also vary with the concentration of antigen. Then antibody should recognize a 155 kDa protein.
ELISA: Use at 1.0 μg/mL or lower on plates coated with 50 - 100 ng of peptide antigen.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2