AB1583
Anti-Neuropeptide Y Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
NPY
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
invertebrates, rabbit, guinea pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... Npy(100301542)
Specificità
Synthetic NPY completely abolishes radio labeled NPY binding to NPY antibody in RIA and antibody binding to tissue antigen.
Immunogeno
Applicazioni
RIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1