Documenti fondamentali
AB1565
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-vasopressina
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-ADH, Anti-ARVP, Anti-AVP-NPII, Anti-AVRP, Anti-VP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, sheep, rat, mouse, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AVP(551)
Specificità
Riconosce la vasopressina. Meno dell'1% di reattività crociata con l'ossitocina.
Immunogeno
Arginina vasopressina (Sigma) coniugata a tiroglobulina.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: 1:5,000-1:10,000 (incubazione di 18-24 ore) su tessuti fissati con formalina, Bouin o Zamboni. Reagisce su tessuto incluso in paraffina.
Immunocitochimica: 1:1.000-1:200.000 (incubazione di 18-24 ore) su neuroni di feto di ratto.
Immunoblotting: 1:1,000
RIA: 1:30,000-1:750,000. Sensibilità < 1 pg/mL.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L'anticorpo anti-vasopressina rileva il livello della vasopressina. L′uso e′ stato validato e riportato in pubblicazioni per applicazioni di IC, IH(P), RIA e WB.
Sottocategoria di ricerca:
Controllo del metabolismo da parte del SNC
Ormoni e recettori
Linkage
Sostituisce: AB937
Stato fisico
Antisiero di coniglio non purificato. Liquido, con 0,1% di azoturo di sodio.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 2 anni dalla data di spedizione a -20°C. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Ipotalamo
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion in patients with olfactory neuroblastoma.
Stacey T Gray,Eric H Holbrook,Mohammed H Najm,Peter M Sadow,William T Curry,Derrick T Lin
Otolaryngology and Head and Neck Surgery null
Tumour-specific arginine vasopressin promoter activation in small-cell lung cancer.
Coulson, JM; Stanley, J; Woll, PJ
British Journal of Cancer null
K Tanaka et al.
Neuroscience, 166(4), 1036-1042 (2010-01-26)
Stressful social experiences during early-life can increase the risk of developing neuropsychiatric disorders associated with anxiety, mood, and personality. Early neglect also alters peripheral arginine vasopression (AVP) and oxytocin (OXT). We hypothesized that a lack of social stimuli should adversely
M Zaninetti et al.
Neuroscience, 110(2), 287-299 (2002-04-18)
The aim of the present work was to determine whether paraventricular neurons possess functional acetylcholine nicotinic receptors. Using infrared videomicroscopy and differential interference contrast optics, we performed whole-cell recordings in hypothalamic slices containing the paraventricular nucleus. Acetylcholine, locally applied by
Dehydration-induced modulation of kappa-opioid inhibition of vasopressin neurone activity.
Scott V, Bishop VR, Leng G, Brown CH
The Journal of Physiology null