AB15467
Anti-ARG3.1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-Growth Factor ARC, Activity Regulated Cytoskeleton
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOL3(8996)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Synapse & Synaptic Biology
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3