AB15454
Anti-Proteolipid Protein Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinonimo/i:
PLP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLP1(5354)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: 1:100-1:200 using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurodegenerative Diseases
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Articoli
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.