AB15300
Anti-NECL-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CADM3(57863)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Immunohistochemistry: 1:50 to 1:1000 straight dilution of Cat. # AB15301 was tested on human medulla oblongata tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tested on Adult mouse brain lysate
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2