AB10541
Anti-Galectin-3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Galectin-3, Gal-3, 35 kDa lectin, Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBP, IgE-binding protein, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, Mac-2 antigen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rhesus macaque, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LGALS3(3958)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Galectin-3 in 10 µg of MG-63 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
MG-63 cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1