AB10428
Anti-Kallikrein-3 (KLK3) (CT) Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
P-30 antigen, Kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLK3(354)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Band may migrate from the calculated 29 kDa to ~31 kDa on western blot.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Western Blot : Mouse brain lysate.
WGK 2