A001-M
NovaSeptum® GO Bag Rack, single sampling, for 1-port holder, TC 25 in-line
About This Item
Materiali
plate (Mounting plate: AccuSizer particle size distribution Sliding plate)
stainless steel
stainless steel plate (Sliding plate,Hanger, Holder: iin compliance with ASTM® 316)
Nome Commerciale
NovaSeptum® GO
Altezza
260-460 mm (10.2-18.1 mm)
Lunghezza
250 mm (9.8 in.)
Larghezza
280 mm (11 in.)
Peso
0.5 kg
applicazioni
sterile sampling
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Screw, Locking nut, Wing nut: iin compliance with A4
Applicazioni
Confezionamento
Componenti