Documenti fondamentali
965535
Supelco
Polypropylene adapter for EXTRAN canisters
compatible with 10L and 25L canisters
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
Nome del prodotto
Adapter composed of PP, for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
Compatibilità
for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
for 10 l and 25 l EXTRAN canister
Note legali
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany