9601-OP
Acqua
OmniPur® Grade, DEPC Treated, Autoclaved, Nuclease-Free
Sinonimo/i:
Water
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
DNAse: None detected
RNAse: None detected
Protease: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.