Documenti fondamentali
8.52374
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ile-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-D-Ile-OH, N-α-Fmoc-D-Isoleucine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@H]([C@@H](CC)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m1/s1
QXVFEIPAZSXRGM-BFUOFWGJSA-N
Descrizione generale
Standard building block for introduction of D-isoleucine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3