Documenti fondamentali
8.52128
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OPfp
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Gly-OPfp, N-α-Fmoc-glycine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H14F5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
150-160 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C23H14F5NO4/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31)
LBSDTBJWUJIFBO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of glycine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-1507
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (0004)): <4% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3