Documenti fondamentali
8.51063
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 4NH 2 · HCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22N2O2 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.39 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: spacer
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NC(CCCN)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H22N2O2.ClH/c20-11-5-10-18(21)19(22)23-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12,20-21H2;1H
MQNPDQUDVAWHCN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diaminobutane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Linkage
Replaces: 01-63-0055
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2