Documenti fondamentali
8.43947
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monopropyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Beilstein:
1731983
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
220-548-6
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
230 °C
Potenza
3089 mg/kg LD50, oral (Rat)
876 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
150-153 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 48 °C
Densità
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 68
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C