8.43912
Polyethylene glycol diacid 600
for synthesis
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol diacid 600, Polyethylene glycol bis(carboxymethyl) ether
Stato
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (100 g/L in H2O)
Temp. transizione
flash point 300 °C
Densità
1.185 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCO.OCC(=O)O
InChI
1S/C2H4O3.C2H6O2/c3-1-2(4)5;3-1-2-4/h3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
SZUIEBOFAKRNDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): liquid
Acid value: 160 - 195
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Refractive index (n 20°/D): 1.460 - 1.480
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
300 °C - closed cup