8.43910
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
About This Item
Livello qualitativo
pH
1.8 (100 g/L in H2O)
P. ebollizione
140 °C/2 mbar
Temp. transizione
flash point >160 °C
Densità
1.157 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCOCC(=O)O)CCOC
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Dextromethorphan Impurity C in biochemical analysis: A method utilizing pipette tip solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry was developed for the determination of dextromethorphan in human plasma, demonstrating a precise approach to detect and analyze impurities like Dextromethorphan Impurity C in pharmaceutical compounds (Hasegawa et al., 2011).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1