Documenti fondamentali
8.43858
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Rubidium carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CO3Rb2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
209-530-9
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
2625 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
837 °C
Solubilità
4500 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Rb+].[Rb+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay: ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2