Key Documents
8.43830
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-imidazole
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Ethyl-1H-imidazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
230-403-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.32 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Densità
0.995 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h3-5H,2H2,1H3
IWDFHWZHHOSSGR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2