Documenti fondamentali
8.43794
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucono-delta-lactone
for synthesis
Sinonimo/i:
D-(+)-Glucono-delta-lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-016-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
151-154 °C (decomposition)
Densità bulk
750 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1=O)O)O)O)CO
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1