Documenti fondamentali
8.41874
Sigma-Aldrich
Tetraheptylammonium iodide
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetraheptylammonium iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H60IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
537.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
222-570-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
121-124 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C28H60N.HI/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
KCSOHLKZTZMKQA-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 121 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3