Documenti fondamentali
8.41759
Sigma-Aldrich
3-Phenylpyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Phenylpyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
213-762-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
269-270 °C/999 hPa
Temp. transizione
flash point 110 °C
Solubilità
0.46 g/L
Densità
1.091 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
n1cc(ccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.090 - 1.094
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup