Key Documents
8.41749
Sigma-Aldrich
1-Pentanethiol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Pentanethiol, Amyl mercaptan, Pentyl mercaptan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12S
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
203-789-1
Tensione di vapore
18.5 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
125-126 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-76 °C
Temp. transizione
flash point 18 °C
Solubilità
0.16 g/L
Densità
0.841 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.844
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup