8.41513
5α-Cholestan-3ß-ol
for synthesis
Sinonimo/i:
5α-Cholestan-3ß-ol, Dihydrocholesterol
Saggio
≥97.5% (GC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
130-143 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3
QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 143 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform): +22.0 - +25.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3