Documenti fondamentali
8.41364
Sigma-Aldrich
n-Tricosane
for synthesis
Sinonimo/i:
n-Tricosane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H48
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
211-347-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
flakes
Temp. autoaccensione
524 °C
P. ebollizione
199-200 °C/4 hPa
Punto di fusione
48-49 °C
Temp. transizione
flash point 113 °C
Densità
0.778 g/cm3 at 48 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCC
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 49 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3