Documenti fondamentali
8.41139
Sigma-Aldrich
3-Fluorophthalic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Fluorophthalic acid, 3-Fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5FO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
216-433-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
158-161 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)/p-2
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3