Documenti fondamentali
8.40068
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphonium bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetraoctylphosphonium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H68BrP
Numero CAS:
Peso molecolare:
563.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
245-935-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<3 (50 g/L in H2O)
Punto di fusione
40-45 °C
Temp. transizione
flash point 121 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
QVBRLOSUBRKEJW-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C