Documenti fondamentali
8.22307
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl alcohol
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetrahydrofurfuryl alcohol, Tetrahydrofurancarbinol, 2-Hydroxymethyltetrahydrofuran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-625-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
282 °C
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.5-9.7 % (v/v)
P. eboll.
178 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-80 °C
Temp. transizione
flash point 75 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.054
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)