Documenti fondamentali
8.22098
Sigma-Aldrich
Methylstyrene
(mixture of 3- and 4-isomers) stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol for synthesis
Sinonimo/i:
Methylstyrene, Vinyltoluene
About This Item
Formula condensata:
3/4-(CH3)C6H4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
215-292-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.47 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
575 °C
Potenza
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.1-5.2 % (v/v)
Punto di fusione
-77 °C
Temp. transizione
flash point 52 °C
Densità
0.893 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay 3-methyl styrol (GC, area%): 40.0 - 60.0 % (a/a)
Assay 4-methyl styrol (GC, area%): 40.0 - 60.0 % (a/a)
Sum isomers (GC): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.896 - 0.898
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C