Documenti fondamentali
8.22000
Sigma-Aldrich
1-Chlorooctadecane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Chlorooctadecane, Stearyl chloride, Octadecyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
222-207-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
320 °C
Punto di fusione
20-23 °C
Temp. transizione
flash point 110 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 20 °C
Melting range (upper value): ≤ 23 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C