Documenti fondamentali
8.21943
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl phosphate
(mixture of esters) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl phosphate, Phosphoric acid 2-ethylhexyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18O · xH3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
235-741-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O, as an emulsion)
P. ebollizione
>180 °C/1013 hPa (decomposes)
Temp. transizione
flash point >100 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[P](=O)(O)(O)O.OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O.H3O4P/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)
FZQYZMODYSBPES-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Colour (visual): colourless to brown
Appearance (visual): clear
Assay (Mono- and Diester) (acidimetric): ≥ 95.0 %
Assay of monoester (acidimetric): 30.0 - 50.0 %
Assay of diester (acidimetric): 40.0 - 70.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.025
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C