Documenti fondamentali
8.21052
Sigma-Aldrich
2,4-Pyridinedicarboxylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4-Pyridinedicarboxylic acid, Lutidinic acid
About This Item
Formula condensata:
2,4-(HOOC)2C5H3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
207-892-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
242-243 °C
Solubilità
2.49 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
n1c(cc(cc1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3