Documenti fondamentali
8.20990
Sigma-Aldrich
1-Phenyldodecane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Phenyldodecane, Dodecyl benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)11CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
204-591-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
P. ebollizione
275-300 °C/1013 hPa
Punto di fusione
3 °C
Temp. transizione
flash point 124 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CCCCCC)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup