Documenti fondamentali
8.20953
Sigma-Aldrich
n-Pentadecane
for synthesis
Sinonimo/i:
n-Pentadecane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
211-098-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.000001 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
0.45-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
P. eboll.
270 °C/1013 hPa
Punto di fusione
10 °C
Temp. transizione
flash point 132.2 °C
Densità
0.77 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Densities and refractive indices of 1-hexanol+ n-pentadecane binary system at temperatures from (293.15 to 323.15) K: Examines the physical properties of n-Pentadecane mixtures, providing data useful for formulating binary solvent systems in chemical research (Crisciu et al., 2014).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.768 - 0.769
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup