Documenti fondamentali
8.20866
Sigma-Aldrich
1-Naphthylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Naphthylammonium chloride, 1-Naphthylamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
209-014-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Potenza
680 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
272-275 °C
Solubilità
37.7 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H3]c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9N.ClH/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,11H2;1H
FOKKJVHTXPJHEN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2