Key Documents
8.20744
Sigma-Aldrich
Potassium-O-ethyldithiocarbonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5KOS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-439-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
209-214 °C (decomposes)
Solubilità
1090 g/L
Densità bulk
400‑600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C