Documenti fondamentali
8.20611
Sigma-Aldrich
Guanidinium carbonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Guanidinium carbonate
About This Item
Formula condensata:
(CH5N3)2 · H2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
209-813-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
530 °C
Potenza
1045 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 110 g/L in H2O)
Punto di fusione
231 °C
Solubilità
450 g/L
Densità
1.29 g/cm3 at 22 °C
Densità bulk
500‑700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H3]\C(=N\[H])\N.[N+H3]\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3