Documenti fondamentali
8.20601
Sigma-Aldrich
Gluconic acid potassium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
Gluconic acid potassium salt, Potassium gluconate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11KO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
206-074-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
>200 °C
pH
7.0-8.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
174-176 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +10.5 - +11.5 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1