8.20557
Isobutyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
17 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
510 °C
Potenza
13400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.4-10.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
P. ebollizione
116-118 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-99 °C
Temp. transizione
flash point 18 °C
Solubilità
7 g/L
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.872
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup