Key Documents
8.20515
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline, 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
About This Item
Formula condensata:
4-(NO)C6H4N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
205-343-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
84-87 °C
Densità
1.15 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6H,1-2H3
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 82 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3