820476
Probumin® Bovine Serum Albumin Biotech Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, cell culture | mammalian, Binding, transport studies
Sinonimo/i:
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Probumin® Bovine Serum Albumin Biotech Grade, pkg of 5 kg
Origine biologica
bovine serum
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (purity)
Stato
lyophilized powder
Durata
48 mo.
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pkg of 5 kg
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
Esterified fatty acids content
0-1.0 (mg/g)
Total Lipids content
0-2.0 (mg/g)
free fatty acid content content
0-0.2 (mg/g)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
Impurezze
Tested for IgG
Perdita
≤5%
pH
6.8-7.2
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0-6.0 mg/g
Cationi in tracce
Na: 0-10 mg/g
Attività estranea
Endotoxin 0 - 2.0 EU/mg
Tested for mycoplasma
Descrizione generale
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3