Documenti fondamentali
8.20430
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloroaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
2,6-Dichloroaniline
About This Item
Formula condensata:
2,6-(Cl)2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
210-160-5
Tensione di vapore
<0.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>600 °C
P. eboll.
97 °C/7 hPa
Punto di fusione
35-38 °C
Temp. transizione
flash point 118 °C
Densità
1.275 g/cm3 at 30 °C
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 35 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup