Key Documents
8.20423
Sigma-Aldrich
N,N′-Dibutylthiourea
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N′-Dibutylthiourea
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2NH)2CS
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
203-674-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.0032 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
Punto di fusione
62-65 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H20N2S/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3