Key Documents
8.20408
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran
for synthesis
Sinonimo/i:
Dibenzofuran, Diphenylene oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
205-071-3
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
80-82 °C (External MSDS)
Temp. transizione
flash point 130 °C
Densità
1.3 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C