Documenti fondamentali
8.20386
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dibutyltin diacetate, Diacetoxydibutylstannane, Diacetoxydibutyltin
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)2Sn(OOCCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
213-928-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.7 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
>200 °C
Potenza
900-1235 mg/kg LD50, oral (Rat)
2320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
142-145 °C/13 hPa
Punto di fusione
12 °C
Temp. transizione
flash point 143 °C
Solubilità
0.006 g/L
Densità
1.30 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2C2H3O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;
QFRLGSUYBLMJKF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (ex Sn): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.300 - 1.310
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
Organi bersaglio
thymus gland
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)