Documenti fondamentali
8.20151
Sigma-Aldrich
di-Sodium succinate hexahydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
di-Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4Na2O4 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-778-7
NACRES:
NA.22
Stato:
crystals
Solubilità:
349 g/L
Livello qualitativo
Stato
crystals
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
120 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
349 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
  • Application in nanoparticle synthesis: Di-Sodium succinate hexahydrate is employed in the robust synthesis of size-dispersed triangular silver nanoprisms, demonstrating a key role in the chemical reduction route. This approach contributes to the understanding of nanoparticle formation and could optimize the production processes for applications ranging from electronics to biomedicine (Bahlol et al., 2019).
Risultati analitici
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Loss on drying (130 °C, 2 h): 38.0 - 42.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4