8.18894
Magnesium ethylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Magnesium ethylate
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Stato
granular
Temp. autoaccensione
70 °C
Potenza
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Densità bulk
480 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Mg+2].[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1